4-Amino-m-kresol 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Amino-5-hydroxytoluene, 4-Amino-3-methylphenol, 1-Amino-4-hydroxy-2-methylbenzene, 4-Hydroxy-2-methylaniline
163200500 163202500
ACRO163200500EA 43.5 CHF
ACRO163200500 ACRO163202500
4-Amino-m-kresol 99+%
4-Amino-m-kresol
Formel: C₇H₉NO
MW: 123,15 g/mol
Siedepunkt: 259 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 176…180 °C
MDL Number: MFCD00007871
CAS-Nummer: 2835-99-6
EINECS: 220-621-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to yellow to beige to brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 176 to 180 °C
GC ≥99.0 %