4-Amino-m-kresol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-Amino-5-hydroxytoluene, 4-Amino-3-methylphenol, 1-Amino-4-hydroxy-2-methylbenzene, 4-Hydroxy-2-methylaniline
B23152.14 B23152.22 AB131401.0025
B23152.14EA 83.7 CHF
B23152.14 B23152.22 ABCRAB131401.0025
4-Amino-m-kresol 98%
4-Amino-m-kresol
Purity: 98% CAS No.: 2835-99-6 Molecular Formula: C7H9NO Formula Weight: 123.16 Melting Point: 176-179° Beilstein Reference: 2078803 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00007871
Formel: C₇H₉NO
Siedepunkt: 259 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 176…179 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007871
CAS-Nummer: 2835-99-6
EINECS: 220-621-2
ADR: 9,III