4-Iod-2,5-xylenol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Iodo-2,5-dimethylphenol, 2-Hydroxy-5-iodo-4-xylene, 5-Hydroxy-2-iodo-4-xylene, 2,5-Dimethyl-4-iodophenol
H50565.03 H50565.06
H50565.03EA 116 CHF
H50565.03 H50565.06
4-Iod-2,5-xylenol ≥98%
4-Iod-2,5-xylenol
Purity: 98% CAS No.: 114971-53-8 Molecular Formula: C8H9IO Formula Weight: 248.06 MDL No.: MFCD00219922
Formel: C₈H₉IO
MW: 248,06 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00219922
CAS-Nummer: 114971-53-8