2,6-Di-tert-butyl-p-kresol
Lieferant: Roth Carl
Synonyms: Butylated hydroxytoluene, Butylhydroxytoluene, 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol, BHT
3559.1 3559.2 3559.3
ROTH3559.1EA 47.9 CHF
ROTH3559.1 ROTH3559.2 ROTH3559.3
2,6-Di-tert-butyl-p-kresol
2,6-Di-tert-butyl-p-kresol
Formel: C₁₅H₂₄O
MW: 220.35 g/mol
Siedepunkt: 265
Melting Pt: 69…70 °C
Dichte: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 127
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011644
CAS-Nummer: 128-37-0
EINECS: 204-881-4
Merck Index: 13,01547