Propylenglycol, high_purity
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyms: Propylene glycol, 1,2-Propanediol, (±)-1,2-Propylene glycol, 1,2-Dihydroxypropane, (±)-1,2-Dihydroxy propane
0575-1LEA 110 CHF
0575-1L 0575-4L
Propylenglycol, high_purity
Propylenglycol
Formel: CH₃CH(OH)CH₂OH
MW: 76.1 g/mol
Siedepunkt: 187.6
Melting Pt: –59 °C
Dichte: 1.04 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 99
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064272
CAS-Nummer: 57-55-6
EINECS: 200-338-0
Merck Index: 13,07947
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2af195b87767feb8d1baca34925153d6f97ae2d&vid=a598a9042847dc3ce52daed1a9326b592b163170&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Arsenic ≤0.0003%
Chloride ≤0.007 %
Heavy metals ≤0.0005%
Purity ≥99.5%
Residue on ignition ≤0.01%
Sulphate ≤0.006%
Water (KF) ≤0.2%