Toluol-3,4-dithiol 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
421180010 421180050
ACRO421180010EA 69.4 CHF
ACRO421180010 ACRO421180050
Toluol-3,4-dithiol 95%
Toluol-3,4-dithiol
Formel: C₇H₈S₂
Siedepunkt: 185 °C (84 mmHg)
Melting Pt: 27 °C
Dichte: 1.18 g/cm³
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00004844
CAS-Nummer: 496-74-2
EINECS: 207-828-3
UN: 2810
Merck Index: 12,09669
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
HPLC ≥94 %