N,N'-Diethylethylendiamin 96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
A17113.06
A17113.14
A17113.22
A17113.06EA
73.6
CHF
A17113.06
A17113.14
A17113.22
N,N'-Diethylethylendiamin 96%
N,N'-Diethylethylendiamin
Purity: 96%
CAS No.: 111-74-0
Molecular Formula: CH3CH2NHCH2CH2NHCH2CH3
Formula Weight: 116.21
Flash Point: 33°(92°F)
Refractive Index: 1.4326
Boiling Point: 152-154°
UN No.: 2685
MDL No.: MFCD00009033
Formel:
C₆H₁₆N₂ MW: 116,21 g/mol Siedepunkt: 152…154 °C Melting Pt: –11 °C Dichte: 0.811 Flash-Pt: 33 °C (92 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009033 CAS-Nummer: 111-74-0 EINECS: 203-902-4 UN: 2685 ADR: 8,II |