Triethylenglycol
Lieferant: Roth Carl
Synonyms:
2,2'-(Ethylenedioxy)diethanol, 2,2'-(Ethane-1,2-diylbis(oxy))diethanol
4520.1
4520.2
4520.3
ROTH4520.1EA
38.3
CHF
ROTH4520.1
ROTH4520.2
ROTH4520.3
Triethylenglycol
Triethylenglycol
Formel:
C₆H₁₄O₄ Siedepunkt: 285 °C (1013 hPa) Melting Pt: –7 °C Dichte: 1.125 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002880 CAS-Nummer: 112-27-6 EINECS: 203-953-2 Merck Index: 12,09802 |