(4-Fluorphenyl)acetylchlorid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
4-Fluorobenzeneacetyl chloride, 4-Fluorophenylacetyl Chloride
L19235.06
L19235.14
L19235.06EA
252
CHF
L19235.06
L19235.14
(4-Fluorphenyl)acetylchlorid ≥97%
(4-Fluorphenyl)acetylchlorid
Purity: 97%
CAS No.: 459-04-1
Molecular Formula: C8H6ClFO
Formula Weight: 172.59
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.5120
Boiling Point: 60°/8mm
Beilstein Reference: 972148
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00674181
Formel:
(C₆H₄F)CH₂COCl MW: 172,59 g/mol Siedepunkt: 60 °C (8 mmHg) Dichte: 1.259 Flash-Pt: 107 °C (224 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00674181 CAS-Nummer: 459-04-1 UN: 3265 ADR: 8,II |