(4-Fluorphenyl)acetylchlorid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: 4-Fluorobenzeneacetyl chloride, 4-Fluorophenylacetyl Chloride
376120010 376120050 376120250
ACRO376120010EA 45.4 CHF
ACRO376120010 ACRO376120050 ACRO376120250
(4-Fluorphenyl)acetylchlorid 98%
(4-Fluorphenyl)acetylchlorid
Formel: (C₆H₄F)CH₂COCl
Siedepunkt: 60 °C (8 mmHg)
Dichte: 1.259 g/cm³
Flash-Pt: 107 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00674181
CAS-Nummer: 459-04-1
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5110 to 1.5130 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %