VWR® Schwingungsdämpfende Tische
Lieferant: VWR Collection
611-5596EA 1550 CHF
611-5596 611-5597
VWR® Schwingungsdämpfende Tische
Möbel Tische und Werkbänke
Der Antivibrationstisch bietet eine stabile und vibrationsfreie Oberfläche für empfindliche Geräte wie Mikroskope, Waagen oder andere Präzisionsinstrumente. Es trägt dazu bei, externe Vibrationen zu minimieren, die die Leistung und Genauigkeit der Ausrüstung beeinträchtigen, und sorgt so für zuverlässige Messungen und Beobachtungen.
  • Der integrierte Isolationsbereich aus Granit schließt bündig mit dem umgebenden Arbeitsbereich ab (Standard) und maximiert so den verfügbaren Platz
  • Bietet geeignete Arbeitsbedingungen für empfindliche Geräte
  • Große Arbeitsfläche von 900×600 mm mit integrierter Granitplatte (500×350 mm), ideal für Waagen und Mikroskope
  • Die hoch beständige Arbeitsplatte aus Phenollaminat und der pulverbeschichtete Stahlrahmen sind langlebig und leicht zu reinigen
Der Standard-Vibrationstisch besteht aus zwei separaten Metall-Stahlrahmen: einer äußeren Struktur zur Isolierung des Arbeitsbereichs und einer inneren Struktur, die die Granitplatte hält. Die Granitplatte wird von vier Hochleistungs-Spezialdämpfern gehalten. Die Struktur besteht aus pulverbeschichtetem Stahl und wird von vibrationsabsorbierenden Füßen getragen. Die Tischplatte besteht aus hochbeständigem Phenolharzlaminat.
Der Advanced-Antivibrationstisch besteht aus einer massiven großen Granitplatte, die auf zwei massiven Granitbeinen ruht, mit einem äußeren separaten Metallstahlrahmen. Die Granitplatte wird von vier massiven Kugelkopfstützen aus Edelstahl gehalten. Die äußere Struktur besteht aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Tischplatte besteht aus hochbeständigem Phenollaminat.
Bestellinformation: Installation not included.