Wiederaufladbare USB-Flutlichtlampe
Lieferant: Portwest
PRTWPA80BKREA 117 CHF
PRTWPA80BKR
Wiederaufladbare USB-Flutlichtlampe
Beleuchtung Taschenlampen
Drehbarer Standfuß, um 180° drehbar. Widerstandsfähiges Aluminiumgehäuse.
  • Helligkeit: 2600 Lumen
  • Laufzeit: 1 h (hoch), 5 h (niedrig)
  • Ladezeit: 6 h
  • Funktionen: hoch auf niedrig in fünf Einstellungen
  • Powerbank-Kapazität: 4000mAh
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
Die Powerbank-Funktion kann zum Aufladen eines Mobiltelefons verwendet werden. Die Energieanzeigefunktion erkennt auf intelligente Weise den Ladestatus und die verbleibende Batteriekapazität. USB-Ladekabel und AC/DC-Adapter im Lieferumfang enthalten.