Neutralrot, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Synonyms:
Basisrot 5
, 2-Amino-8-(dimethylamino)-3-methylphenaziniumchlorid
, N8,N8,3-Trimethyl-2,8-phenazindiamin Monohydrochlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
N7005-5GEA
314
CHF
N7005-5G
N7005-25G
N7005-1G
Neutralrot, Sigma-Aldrich®
Neutralrot
Formel:
C₁₅H₁₇ClN₄ MW: 288,78 g/mol Melting Pt: 290 °C (Zers., Lit.) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012651 CAS-Nummer: 553-24-2 EINECS: 209-035-8 Merck Index: 12,06571 |