Neutralrot, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Synonyms: Basisrot 52-Amino-8-(dimethylamino)-3-methylphenaziniumchloridN8,N8,3-Trimethyl-2,8-phenazindiamin Monohydrochlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
861251-25GEA 154 CHF
861251-25G
Neutralrot, Sigma-Aldrich®
Neutralrot
Formel: C₁₅H₁₇ClN₄
MW: 288,78 g/mol
Melting Pt: 290 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012651
CAS-Nummer: 553-24-2
EINECS: 209-035-8
Merck Index: 12,06571