Supelco® Organic Reference Standard, Isoprene
Lieferant: Merck
59240-10ML-F 59240-1ML-F
59240-10ML-FEA 452 CHF
59240-10ML-F 59240-1ML-F
Supelco® Organic Reference Standard, Isoprene
Standards Organische Standards
  • GHS signal: GHS02, GHS08, GHS09
Bitte beachten P202 - P210 - P233 - P273 - P308 + P313 - P403 + P233
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77c50bc41b674e73f240d768136b40b93057b1b4&vid=77c50bc41b674e73f240d768136b40b93057b1b4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
TECHNISCHE DATEN
M-Clarity Qualitätsstufe MQ100
Synonym(s) 2-Methyl-1,3-butadiene
Environmentally Preferable
Dichte 0,681 g/ml at 20 °C; 0,681 g/ml at 25 °C (lit.)
CAS Nr. 78-79-5
MDL No. MFCD00008600
Formel CH₂=CHC(CH₃)=CH₂
Molecular weight 68,12
Melting point –146 °C (lit.)
Siedepunkt 34 °C (lit.)
Beschreibung Gefahrenklasse H224 - H341 - H350 - H412
Flammpunkt –54 °C
Shipping conditions STD
Lagerbedingungen 2…8 °C