Propylenoxid, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: (±)-Methyloxirane, (±)-Propene oxide, (±)-Propylene oxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
56671-1ML-F 56671-5ML-F
56671-1ML-FEA 64.7 CHF
56671-1ML-F 56671-5ML-F
Propylenoxid, Supelco®
Propylenoxid
Formel: C₃H₆O
MW: 58,08 g/mol
Siedepunkt: 34.3 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –112 °C
Dichte: 0.83 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –37 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00005126
CAS-Nummer: 75-56-9
EINECS: 200-879-2
UN: 1280
ADR: 3,I
Merck Index: 12,08041
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fca7f80bc766cab506eaa81e7b7bad8a164835f2&vid=0c747dd2dc68605e43cc2e6df8b05ee9407fa00a&prid=web&clid=SAPDAM