Salpetersäure Konzentrat zur Verdünnung zu 1L, 0.1 M HNO3 (0.1N) volumetrische Lösung, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
32042-1EAEA 77.64 CHF
32042-1EA
Salpetersäure Konzentrat zur Verdünnung zu 1L, 0.1 M HNO3 (0.1N) volumetrische Lösung, Fluka™
Salpetersäure
Concentrate for 1L standard solution
Formel: HNO₃
MW: 63,01 g/mol
Siedepunkt: 100 °C
Dichte: 1,065 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011349
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective