(±)-2-Methyltetrahydrofuran ≥99,5% stabilisiert, Reagenzqualität
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
Stabilization:
150-400 ppm Stabilisiert mit BHT/Ionol/2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
155810-500ML
155810-4L
155810-2.5L
155810-500MLEA
207.48
CHF
155810-500ML
155810-4L
155810-2.5L
(±)-2-Methyltetrahydrofuran ≥99,5% stabilisiert, Reagenzqualität
(±)-2-Methyltetrahydrofuran
- ≥95% for general laboratory use.
Beilstein Number: 102448
RTECS Number: LU2800000
UNSPSC Code: 12190000
Formel:
C₅H₁₀O MW: 86.13 g/mol Siedepunkt: 78…80 °C (1.013 hPa) Melting Pt: <–20 °C Dichte: 0.86 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: –10 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005367 CAS-Nummer: 96-47-9 EINECS: 202-507-4 UN: 2536 ADR: 3 II |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC) | Min. 99.50 % |
Assay BHT (GC) | 150 - 400 ppm |
Water (Karl Fischer) | Max. 1.0 % |
IR spectrum | complying |
Peroxides (as H₂O₂) | Max. 100 ppm |
Contains | 150-400 ppm BHT as stabilizer |
Refractive Index | n20/D 1.406 (lit.) |