Palladium(II)nitrat Dihydrat
Lieferant: Roth Carl
|
Gefahr
|
Synonyms:
Palladium dinitrate dihydrate
9026.1
9026.2
ROTH9026.1EA
238.8
CHF
ROTH9026.1
ROTH9026.2
Palladium(II)nitrat Dihydrat
Palladium(II)nitrat Dihydrat
Formel:
N₂O₆Pd·2H₂O |
CAS-Nummer:
32916-07-7 EINECS: 233-265-8 UN: 1477 ADR: 5.1,II |