D(-)-Ribose
Lieferant: Roth Carl
7168.1 7168.2
ROTH7168.1EA 29.4 CHF
ROTH7168.1 ROTH7168.2
D(-)-Ribose
D(-)-Ribose
Formel: C₅H₁₀O₅
Siedepunkt: 331 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 90…95 °C
Dichte: 0.8 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00135453
CAS-Nummer: 50-69-1
EINECS: 200-059-4
Merck Index: 12,08371