3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin (TMB)
Lieferant: Roth Carl
Synonyms: TMB, 3,3',5,5'-Tetramethyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine
6350.1 6350.2 6350.3
ROTH6350.1EA 75.5 CHF
ROTH6350.1 ROTH6350.2 ROTH6350.3
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin (TMB)
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin (TMB)
Formel: C₁₆H₂₀N₂
Siedepunkt: 402 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 166…170 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007748
CAS-Nummer: 54827-17-7
EINECS: 259-364-6