Rizinusöl
Lieferant: Roth Carl
Synonyms: Castor oil, Ricinus oil, Oleum Ricini s. Castoris, Oil of Palma Christi
4702.2 4702.1
ROTH4702.2EA 246 CHF
ROTH4702.2 ROTH4702.1
Rizinusöl
Oil of castor
Siedepunkt: 313
Melting Pt: –10 °C
Dichte: 0.95 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: >113 °C (geschlossener Tiegel)
MDL Number: MFCD00130746
CAS-Nummer: 8001-79-4
EINECS: 232-293-8
Merck Index: 13,01908