Dinatriumsuccinat Hexahydrat
Lieferant: Roth Carl
Synonyms: Bernsteinsäure Dinatriumsalz Hexahydrat1,4-Butandisäure Dinatriumsalz HexahydratNatriumsuccinat dibasisch Hexahydrat
ROTH3195.1EA 30.55 CHF
ROTH3195.1
Dinatriumsuccinat Hexahydrat
Dinatriumsuccinat Hexahydrat
Formel: NaOOCCH₂CH₂COONa·6H₂O
MW: 270,14 g/mol
Melting Pt: 300 °C
Dichte: 1,529 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149117
CAS-Nummer: 6106-21-4
EINECS: 205-778-7
Merck Index: 13,08754