Clofenotan
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
|
Gefahr
|
Synonyms:
1,1,1-Trichlor-2,2-bis(4-chlorphenyl)ethan
, Dichlordiphenyltrichlorethan
, 4,4'-DDT
, DDT
, 1-Chlor-4-(1-(4-chlorphenyl)-2,2,2-trichlorethyl)benzol
, p,p'-DDT
, Dicophan
, 2,2,2,p,p'-Pentachlorethylidenbisbenzol
PROONMIAP1309EA
452
CHF
PROONMIAP1309
Clofenotan
Clofenotan
Formel:
C₁₄H₉Cl₅ MW: 354,49 g/mol Siedepunkt: 260 °C (1013 hPa) Melting Pt: ∼89 °C Dichte: ∼1,5 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
50-29-3 EINECS: 200-024-3 UN: 2761 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,02898 |