2-(4-Methyl-1,3-thiazol-5-yl)ethanol
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms: 5-(2-Hydroxyethyl)-4-methylthiazol4-Methyl-5-thiazoleethanol4-Methyl-5-(2-hydroxyethyl)thiazol
PROOBP444EA 473 CHF
PROOBP444
2-(4-Methyl-1,3-thiazol-5-yl)ethanol
2-(4-Methylthiazol-5-yl)ethanol
Formel: C₆H₉NOS
MW: 143,21 g/mol
Siedepunkt: 135 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,199 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005339
CAS-Nummer: 137-00-8
EINECS: 205-272-6
Merck Index: 12,06208