Wasser Reag. Ph. Eur. 1095503 für die Chromatographie
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyms: WasserstoffoxidHydrogenoxid
87960.290EA 83.6 CHF
87960.290
Wasser Reag. Ph. Eur. 1095503 für die Chromatographie
Wasser
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Nur nach Anfrage produziert. Bitte mit Ihrem Kundenbetreuer abklären.
Formel: H₂O
MW: 18,02 g/mol
Siedepunkt: 100 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 0 °C
Dichte: 1 g/cm³ (4 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011332
CAS-Nummer: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098