Ethylacetat Reag. Ph. Eur. 1035301
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyms:
Essigester
, Essigsäureethylester
87829.290EA
575
CHF
87829.290
Ethylacetat Reag. Ph. Eur. 1035301
Ethylacetat
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel:
CH₃COOC₂H₅ MW: 88,11 g/mol Siedepunkt: 77,1 °C (1013 hPa) Melting Pt: –83 °C Dichte: 0,902 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: –4 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009171 CAS-Nummer: 141-78-6 EINECS: 205-500-4 UN: 1173 ADR: 3,II REACH: 01-2119475103-46 Merck Index: 13,03792 |