Aluminiumchlorid Reag. Ph. Eur. 1002702
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: Salzsäure Aluminiumsalz
87765.290EA 321 CHF
87765.290
Aluminiumchlorid Reag. Ph. Eur. 1002702
Aluminiumchlorid
Starting materials: Aluminium chloride R / Glacial acetic acid R/ Methanol R.
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel: AlCl₃
MW: 133,34 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003422
CAS-Nummer: 7446-70-0
UN: 3286
ADR: 3 (6.1, 8),I