Aktivkohle, Pulver, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
87126.230EA 74.2 CHF
87126.230
Aktivkohle, Pulver, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Aktivkohle
Formel: C
MW: 12,01 g/mol
Melting Pt: 3550 °C
Dichte: 2 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00133992
CAS-Nummer: 64365-11-3
EINECS: 231-153-3
UN: 1362
ADR: 4.2,III
REACH: 01-2119488894-16
Merck Index: 13,01818
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Entfärbungs-Wert Min. 20 ml
Schwermetalle (als Pb) Max. 20 ppm
Glührückstand (SO4) Max. 7 %
Trocknungsverlust (120°C) Max. 8 %
In verdünnter HCl lösliche Anteile Max. 10,0 %
In Ethanol lösliche Anteile Max. 0,2 %
In Wasser lösliche Anteile Max. 2,0 %
Lösliche Chloride Max. 0,1 %
Lösliche Sulfate Max. 100 ppm
Ca (Calcium) Max. 1 %
Fe (Eisen) Max. 0,03 %
Zn (Zink) Max. 10 ppm