Salpetersäure 100 ml/l
Lieferant: PROLABO CMP
Gefahr
PRLSMC310519.9010EA 0 CHF
PRLSMC310519.9010 PRLSMC310519.9020 PRLSMC310519.1000 PRLSMC310519.180 PRLSMC310519.0500
Salpetersäure 100 ml/l
Salpetersäure
Formel: HNO₃
MW: 63,01 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011349
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8,II