2-Bromthiazol
Lieferant: Molekula
MOLE18922792-25GEA 0 CHF
MOLE18922792-25G
2-Bromthiazol
2-Bromothiazole
Formel: C₃H₂BrNS
MW: 164,03 g/mol
Siedepunkt: 171 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,82 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005316
CAS-Nummer: 3034-53-5
EINECS: 221-229-4