2-(4-Iodphenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyltetrazoliumchlorid
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyms: 3-(4-Iodphenyl)-2-(4-nitrophenyl)-5-phenyltetrazoliumchloridIodnitrotetrazoliumchlorid2-(4-Iodphenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-2H-tetrazoliumchloridINT3-(4-Iodphenyl)-2-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-2H-tetrazoliumchlorid
MOLEM71641895EA 0 CHF
MOLEM71641895
2-(4-Iodphenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyltetrazoliumchlorid
2-(4-Iodophenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyltetrazolium chloride
Formel: C₁₉H₁₃ClIN₅O₂
MW: 505,7 g/mol
Melting Pt: 227…229 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00011961
CAS-Nummer: 146-68-9
EINECS: 205-676-2