1,4-Dimethylpiperazin
Lieferant: Molekula
MOLE15044534-100GEA 0 CHF
MOLE15044534-100G
1,4-Dimethylpiperazin
1,4-Dimethylpiperazin
Formel: C₆H₁₄N₂
MW: 114,19 g/mol
Siedepunkt: 131 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –1 °C
Dichte: 0,85 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00006156
CAS-Nummer: 106-58-1
EINECS: 203-412-0