2,5-Diphenyloxazol

Lieferant: Molekula
Achtung

Synonyms: 2,5-Diphenyl-1,3-oxazolPPO

MOLEM52504417EA 0 CHF
MOLEM52504417
2,5-Diphenyloxazol
2,5-Diphenyloxazole
Formel: C₁₅H₁₁NO
MW: 221,26 g/mol
Siedepunkt: 360 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 70…72 °C
Dichte: 1,094 g/cm³ (99 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005306
CAS-Nummer: 92-71-7
EINECS: 202-181-3

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR