4-Brombutyronitril
Lieferant: Molekula
Synonyms:
4-Brombuttersäurenitril
MOLEM41593590EA
0
CHF
MOLEM41593590
4-Brombutyronitril
4-Brombutyronitril
Formel:
BrH₂CCH₂CH₂CN MW: 148 g/mol Siedepunkt: 205 °C (1013 hPa) Dichte: 1,49 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: 103 °C |
MDL Number:
MFCD00001971 CAS-Nummer: 5332-06-9 EINECS: 226-236-6 UN: 3276 ADR: 6.1,III |