Triethylorthoformiat
Lieferant: Molekula
Gefahr
Synonyms: TriethoxymethanOrthoameisensäuretriethylester
MOLEM29816389EA 0 CHF
MOLEM29816389
Triethylorthoformiat
Triethylorthoformiat
Formel: C₇H₁₆O₃
MW: 148,2 g/mol
Siedepunkt: 146 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –61 °C
Dichte: 0,8964 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 35 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009230
CAS-Nummer: 122-51-0
EINECS: 204-550-4
UN: 2524
ADR: 3,III
Merck Index: 12,07012