Propidiumiodid
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyms: 3,8-Diamino-5-(3-(diethylmethylammonio)propyl)-6-phenylphenanthridiniumdiiodid
MOLE14137305-100MGEA 0 CHF
MOLE14137305-100MG
Propidiumiodid
Propidiumiodid
Formel: C₂₇H₃₄I₂N₄
MW: 668,4 g/mol
MDL Number: MFCD00011921
CAS-Nummer: 25535-16-4
EINECS: 247-081-0