2-Desoxy-D(-)-ribose
Lieferant: Molekula
Synonyms: 2-Desoxy-D(-)-erythropentose2-Desoxy-D(-)-arabinoseThyminose
MOLE12691995-25GEA 0 CHF
MOLE12691995-25G
2-Desoxy-D(-)-ribose
2-Desoxy-D(-)-ribose
Formel: C₅H₁₀O₄
MW: 134,13 g/mol
Siedepunkt: 292 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 95…97 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00135904
CAS-Nummer: 533-67-5
EINECS: 208-573-0
Merck Index: 13,02925