3-(Hydroxymethyl)indol
Lieferant: Molekula
Synonyms: 3-Indolmethanol, 3-Indolcarbinol, (1H-Indol-3-yl)methanol, Indole-3-methanol, (Indole-3-yl)methanol, 3-Indolemethanol, Indole-3-carbinol
15557122-25G 15557122
MOLE15557122-25GEA 0 CHF
MOLE15557122-25G MOLE15557122
3-(Hydroxymethyl)indol
3-(Hydroxymethyl)indole
Formel: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
MDL Number: MFCD00005632
CAS-Nummer: 700-06-1
EINECS: 211-836-2