Chromhexacarbonyl, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.22196.0010 8.22196.0025
8.22196.0010EA 343 CHF
8.22196.0010 8.22196.0025
Chromhexacarbonyl, Sigma-Aldrich®
Chromhexacarbonyl
Formel: C₆CrO₆
Siedepunkt: 210 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 90 °C
Dichte: 1,77 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010945
CAS-Nummer: 13007-92-6
EINECS: 235-852-4
UN: 3466
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02253
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 149 - 150 °C
Molar Mass 220.06 g/mol
Boiling Point 151 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.35 hPa (20 °C)
Density 1.77 g/cm3 (20 °C)