2-Thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyms: 4-Hydroxypyrimidine-2(1H)-thione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21120.0100 8.21120.0500 8.21120.1000
8.21120.0100EA 79.5 CHF
8.21120.0100 8.21120.0500 8.21120.1000
2-Thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2-Thiouracil
Formel: C₄H₄N₂OS
MW: 128,15 g/mol
Melting Pt: 340 °C
MDL Number: MFCD00006039
CAS-Nummer: 141-90-2
EINECS: 205-508-8
Merck Index: 12,09504
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 7.9 g/l (25 °C)
Melting Point 300 °C
Molar Mass 128.14 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Ignition Point 570 °C