(±)-2-Methyltetrahydrofuran stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Stabilization: Stabilisiert mit BHT/Ionol/2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.21093.0005 8.21093.0250 8.21093.1000 8.21093.9170 8.21093.9021
8.21093.0005EA 44.9 CHF
8.21093.0005 8.21093.0250 8.21093.1000 8.21093.9170 8.21093.9021
(±)-2-Methyltetrahydrofuran stabilisiert, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Methyltetrahydrofuran
Formel: C₅H₁₀O
MW: 86.13 g/mol
Siedepunkt: 79
Melting Pt: –136 °C
Dichte: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –12 °C (geschlossener Tiegel)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005367
CAS-Nummer: 96-47-9
EINECS: 202-507-4
UN: 2536
ADR: 3 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 150 g/l (25 °C)
Melting Point -136 °C
Molar Mass 86.13 g/mol
Boiling Point 78 - 80 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 136 hPa (20 °C)
Flash Point -11 °C
Refractive Index 1.4056 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.2 - 5.7 %(V)
Density 0.86 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 270 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid