2-Methylfuran stabilisiert zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20798.0250
8.20798.1000
8.20798.0250EA
46.3
CHF
8.20798.0250
8.20798.1000
2-Methylfuran stabilisiert zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2-Methylfuran
Formel:
C₅H₆O MW: 82.1 g/mol Siedepunkt: 63 Melting Pt: –89 °C Dichte: 0.927 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003248 CAS-Nummer: 534-22-5 EINECS: 208-594-5 UN: 2301 ADR: 3 II |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 3000 mg/l (20 °C) |
Melting Point | -89 °C |
Molar Mass | 82.10 g/mol |
Boiling Point | 63 - 66 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 139 hPa (20 °C) |
Flash Point | -27 °C |
Refractive Index | 1.4332 (20 °C, 589 nm) |
Density | 0.91 g/cm3 (20 °C) |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable Liquid |