Ethoxytrimethylsilan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: Trimethyl(ethoxy)silane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18821.0025 8.18821.0100
8.18821.0025EA 36.9 CHF
8.18821.0025 8.18821.0100
Ethoxytrimethylsilan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Ethoxytrimethylsilan
Formel: C₅H₁₄OSi
MW: 118,25 g/mol
Siedepunkt: 75 - 76 °C (1013 mbar)
Melting Pt: –83 °C
Dichte: 0.76 g/cm3 (20 °C)
Flash-Pt: -18 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009069
CAS-Nummer: 1825-62-3
EINECS: 217-370-6
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC, area%) ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C) 0.756 - 0.759
Identity (IR) passes test