Trichlormethylchlorformiat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18154.0025 8.18154.0100
8.18154.0025EA 221 CHF
8.18154.0025 8.18154.0100
Trichlormethylchlorformiat, Sigma-Aldrich®
Trichlormethylchlorformiat
Formel: C₂Cl₄O₂
Siedepunkt: 128 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –57 °C
Dichte: 1,63 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00015553
CAS-Nummer: 503-38-8
EINECS: 207-965-9
UN: 3389
ADR: 6.1 (8),I
Merck Index: 13,03368