Tetrakis(triphenylphosphin)palladium(0) zS, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyms: Tetrakis(triphenylphosphine)palladium, Pd(PPh3)4
MQ200
8.14761.0005 8.14761.0001 8.14761.0025 8.14761.8500
8.14761.0005EA 265 CHF
8.14761.0005 8.14761.0001 8.14761.0025 8.14761.8500
Tetrakis(triphenylphosphin)palladium(0) zS, Sigma-Aldrich®
Tetrakis(triphenylphosphin)palladium(0)
Formel: C₇₂H₆₀P₄Pd
MW: 1155.58 g/mol
Melting Pt: 103…107 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00010012
CAS-Nummer: 14221-01-3
EINECS: 238-086-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 103 - 107 °C
Molar Mass 1155.58 g/mol
Hill Formula C72H60P4Pd
Chemical Formula Pd(P(C6H5)3)4