Palladium(II)nitrat Dihydrat zS, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: Palladium dinitrate dihydrate
MQ200
8.14573.0001 8.14573.8500
8.14573.0001EA 124 CHF
8.14573.0001 8.14573.8500
Palladium(II)nitrat Dihydrat zS, Sigma-Aldrich®
Palladium(II)nitrat Dihydrat
Formel: N₂O₆Pd·2H₂O
MW: 266.46 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 32916-07-7
EINECS: 233-265-8
UN: 3085
ADR: 5.1 (8) II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) (slow decomposition)
Molar Mass 266.44 g/mol
pH 1 (1 g/l, H2O, 20 °C)
Hill Formula N2O6Pd * 2 H2O
Chemical Formula Pd(NO3)2 * 2 H2O