Lävulinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyms: 4-Oxovaleric acid, 4-Ketovaleric acid, 4-Oxopentanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14254.0100 8.14254.0500
8.14254.0100EA 28.5 CHF
8.14254.0100 8.14254.0500
Lävulinsäure, Sigma-Aldrich®
Lävulinsäure
Formel: C₅H₈O₃
MW: 116,12 g/mol
Siedepunkt: 245 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 26…29 °C
Dichte: 1.14 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 138 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002796
CAS-Nummer: 123-76-2
EINECS: 204-649-2
UN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05492
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 675 g/l (25 °C)
Melting Point 26 - 29 °C
Molar Mass 116.12 g/mol
Boiling Point 245 - 246 °C (1013 mbar)
Flash Point 98 °C
Refractive Index 1.4396 (20 °C, 589 nm)