1,4-Dimethylpiperazin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.03580.0100EA 39.2 CHF
8.03580.0100 8.03580.9999
1,4-Dimethylpiperazin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1,4-Dimethylpiperazin
Formel: C₆H₁₄N₂
MW: 114,19 g/mol
Siedepunkt: 131 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –1 °C
Dichte: 0,85 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006156
CAS-Nummer: 106-58-1
EINECS: 203-412-0
UN: 2733
ADR: 3 (8),II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) miscible
Melting Point -1 °C
Molar Mass 114.19 g/mol
Boiling Point 130 - 133 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 20 hPa (20 °C)
Flash Point 21.5 °C
Refractive Index 1.4463 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.8 - 9.6 %(V)
Density 0.85 g/cm3 (20 °C)
pH 10 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 180 °C