1,3-Dimethylharnstoff, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyms: N,N'-Dimethylurea
MQ200
8.03244.0100 8.03244.1000
8.03244.0100EA 53.5 CHF
8.03244.0100 8.03244.1000
1,3-Dimethylharnstoff, Sigma-Aldrich®
1,3-Dimethylharnstoff
Formel: C₃H₈N₂O
MW: 88.11 g/mol
Siedepunkt: 268
Melting Pt: 96
Dichte: 1.142 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008286
CAS-Nummer: 96-31-1
EINECS: 202-498-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 765 g/l (21.5 °C)
Melting Point 105 - 108 °C
Molar Mass 88.11 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Boiling Point 268 - 270 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 6 hPa (115 °C)
Density 1.14 g/cm3 (20 °C)
pH 9.0 - 9.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 400 °C